Få mere at vide
AZD-5069, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491879
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491879 1 mg -
16443706 25 mg 25mg
16417948 10 mg -
16403887 50 mg -
16450408 5 mg 5mg
16417746 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16491879 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19855
MedChemExpress AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.
AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD-5069
CAS 878385-84-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22F2N4O5S2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 90 mg/mL (188.87 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(N1CCC1)(NC2=NC(SCC3=CC=CC(F)=C3F)=NC(O[C@H](C)[C@@H](O)CO)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 476.52
Formel vægt 476.52
Procent renhed 98.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death