Få mere at vide
AZD-2461, MedChemExpress
Description
AZD-2461 is a potent PARP inhibitor, with IC50s of 5 nM, 2 nM and 200 nM for PARP1, PARP2 and PARP3, respectively.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | AZD-2461 |
| CAS | 1174043-16-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22FN3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (252.89 mM) |
| SMIL | O=C1NN=C(CC2=CC=C(F)C(C(N3CCC(OC)CC3)=O)=C2)C4=C1C=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.43 |
| Formel vægt | 395.43 |
| Show More |