missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZD-2098, TRC

Artikelnummer. 30179144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179144 5 mg
30179097 1 mg
30179116 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9654935MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 566203-88-1
Molekylær formel C11H9Cl2N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 334.18
SMIL COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2cccc(Cl)c2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZD-2098
Mængde 5 mg
Synonym ,3-Dichloro-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, AZD 2098, AZD2098
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.