Få mere at vide
AZD-0284, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD-0284 is a selective inverse agonist of the nuclear receptor RORγ. AZD-0284 has the potential for plaque psoriasis vulgaris and respiratory tract disorders treatment.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD-0284 |
| CAS | 2101291-07-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18F6N2O5S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (190.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@@H]1N(C(C)=O)CC2=C1C=CC(S(=O)(C)=O)=C2)NC3=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.43 |
| Formel vægt | 524.43 |
| Vis mere |