Få mere at vide
Azaphen, MedChemExpress
Beskrivelse
Pipofezine(Azafen or Azaphen) is a potent inhibitor of the reuptake of serotonin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azaphen |
| CAS | 24853-80-3 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H21Cl2N5O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Azafen Pipofezin hydrochloride Pipofezine hydrochloride |
| SMIL | [H]Cl.[H]Cl.CN1C2=CC=CC=C2OC3=C1C=C(N4CCN(C)CC4)N=N3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.28 |
| Formel vægt | 370.28 |
| Grad | Research |
| Vis mere |