Få mere at vide
Azaperone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Azaperone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2 |
| Formel vægt | 327.1747 |
| Procent renhed | >95% |