Få mere at vide
Azaperone
Artikelnummer. 15597529 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15597529 1 g 1g
15507539 5 g 5g
15517539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15597529 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460830010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1649-18-9 | C19H22FN3O | 327,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1649-18-9
Molekylær formel C19H22FN3O
Molekylvægt (g/mol) 327.40
MDL nummer MFCD00866692
InChI nøgle XTKDAFGWCDAMPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym azaperone, stresnil, fluoperidol, suicalm, azaperon, azeperone, eucalmyl, sedaperone vet, azaperona, azaperonum
PubChem CID 15443
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)-4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-on
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCN1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azaperone
Tab ved tørring 0,5% maks. (60 °C, 4 t) (støvsuger)
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, kloroform
Formel vægt 327.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azaperone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge