Få mere at vide
AZ960, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491049
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491049 1 mg 1mg
16463958 10 mg -
16446677 5 mg -
16420317 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491049 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10411
MedChemExpress AZ960 is a potent and specific inhibitor of the JAK2 kinase with a Ki of 0.45 nM.
AZ960 is a potent and specific inhibitor of the JAK2 kinase with a Ki of 0.45 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZ960
CAS 905586-69-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H16F2N6
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (84.66 mM)
SMIL N#CC1=CC(F)=C(NC2=NNC(C)=C2)N=C1N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C
Molekylvægt (g/mol) 354.36
Formel vægt 354.36
Procent renhed 97.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease