Få mere at vide
AZ876, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487488
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487488 10 mg
16441729 1 mg
16427456 100 mg
16423517 50 mg
16409977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487488 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18282
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress AZ876 is a potent and high-affinity LXR agonist. AZ876 displays 25-fold and 2.5-fold more potent than GW3965 (HY-10627) on human (h)LXRα and hLXRβ respectively.
AZ876 is a potent and high-affinity LXR agonist. AZ876 displays 25-fold and 2.5-fold more potent than GW3965 (HY-10627) on human (h)LXRα and hLXRβ respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZ876
CAS 898800-26-5
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H29N3O3S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (227.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(NC1=CC=C(N2CCCCC2)C=C1)=C3C4=CC=CC=C4)N(C(C)(C)C)S3(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 439.57
Formel vægt 439.57
Procent renhed 99.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death