missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZ3451, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480937
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480937 50 mg
16454648 10 mg
16427367 5 mg
16425486 100 mg
16403186 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112558

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AZ3451 is a potent protease-activated receptor-2 (PAR2) antagonist with IC50 of 23 nM.

AZ3451 is a potent protease-activated receptor-2 (PAR2) antagonist with IC50 of 23 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZ3451
CAS 2100284-59-9
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H27BrN4O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (174.99 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=C(Br)C=C(OCO4)C4=C3)N2[C@H](C5CCCCC5)C)=C1)NC6=CC=C(C#N)C=C6
Molekylvægt (g/mol) 571.46
Formel vægt 571.46
Procent renhed 98.27%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.