Få mere at vide
AZ3146, MedChemExpress
Beskrivelse
AZ3146 is a reasonably potent and selective Mps1 inhibitor with IC50 of 35 nM for Mps1Cat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZ3146 |
| CAS | 1124329-14-1 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H32N6O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (220.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN(CC1)CCC1OC2=CC=C(NC3=NC(N(C4CCCC4)C(N5C)=O)=C5C=N3)C(OC)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.55 |
| Formel vægt | 452.55 |
| Vis mere |