Beskrivelse
- Mikropipette startsæt
- Indeholder mikropipetter, spidser, kalibreringsværktøjer, identifikationsværktøjer og mere
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Axypet |
| Type | Pipettesæt, mikro |
| Volumen (metrisk) | 20 til 1000μ L |
| Inkluderer | AP-20, AP-200, AP-1000 mikropipetter, 1 stativ μpå hver μ200 L og 1000 L spidser, et kalibreringsværktøj, ejektorafstandsstykker, identifikationsetiketter, smøremiddel, farveidentifikationsringe, højre ejektorknap |
| Mængde | 1 sæt |