Få mere at vide
Descrizione
Axygen™ Tip Refill System indeholder holdbart refill-stativ, der nemt kan genopfyldes i hånden og kan autoklaveres. Disse gennemsigtige stativer inkluderer farvekodede indsatser til spidsidentifikation og er certificeret RNase-/DNase-fri. De fås i forskellige farver og er pakket i løs vægt eller stativer.
RFL-R er velegnet til både de 10μ L og 200μ L refill indsatser RFL-R-1200 er velegnet til 1200μ L refill indsatser Certificeret til at være RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Gennemsigtigt stativ gør det nemt at se spidserne Farvekodet indsats gør det nemt at identificere spidsen
Specifica
Specifica
| Farve | Klar |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | P2/P10 Gilson-stil og 200 μL Universal fit indsatser |
| Model- | RFL-R |
| Emballage | 10 stativer/pakke; 5 pakker/etui |
| Produkttype | Tømt genopfyldningsstativ med låg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?