Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
GREENER_CHOICE
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Brand:  Axygen™ P-5ML-48-C
1596.41 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11330115
  • 2765.00 DKK / Pakke med 25
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
  • Fremragende kemisk resistens
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
  • Centrifugering til 4.000 RCF
  • Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding
  • Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling
  • Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Tekniske data
    ANSI, SLAS 1-2004
    6 x 8
    Klar
    5000μ L
    Ikke steril
    Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
    25/Cs.
    -112 °F
    96-brønds
    Autoklaverbar
    Polypropylen
    48
    Rektangulær, konisk bund (V-brønd)
    4000xG
    5/Pk.
    -80 °C
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Axygen™ Opbevaring mikroplader > 48-brønd; 4,6 ml; Ingen; Rektangulær