Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ 48 brønde 6mL polypropylen opbevaringsplade
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylen-mikroplader og deepwell-plader tilbyder opbevaringssikkerhed til analyser, sammensatte biblioteker eller opbevaring af prøver til enten mellem- eller langtidsbrug. Abgene mikrotiterplader er fremstillet efter strenge specifikationer i vores klasse 100.000 renrum ISO 9001 betingelser ved hjælp af højkvalitets medicinsk kvalitet virgin polypropylenharpikser, som sikrer tillid til kvaliteten og ydeevnen af opbevaringspladerne. Designet til ANSI standarder er disse mikroplader og deepwell-plader kompatible med en række forskellige automatiserede væskehåndteringer til arbejdsgange med høj gennemstrømning. Polypropylen-opbevaringspladerne tilbydes med spindel-, pyramide-, U- og V-bunde brønde sammen med en bred vifte af volumener for at imødekomme de fleste applikationer.
Abgene 48-brønds 6mL polypropylenopbevaringsplade er fremstillet i et klasse 100.000 renrumsmiljø for at sikre, at hver plade er kontamineringsfri.
Højdepunkter
- 6 mL arbejdsvolumen, når den er forseglet med klæbemiddel eller varmeforseglinger
- 48 kvadratiske brønde
- Pyramidformet brøndbund for nem prøveudtagning
- Støtte og stable ribber
- Vinklede brøndhjørner reducerer væskernes kapillære virkning, hvilket forhindrer krydskontaminering mellem brønde
- Opbevaring af prøver
- Cellekultur
- Assay opsætning; fortynding og alikvotering
Kompatibel tætningsfilm: klæbende og
varmefarlig: Ingen
maksimal centrifugalkraft: Ikke egnet til centrifugering
Max Vol (Cap Seal): n/a
Max Vol (Film Seal): 6 ml
Max Vol (Mat Seal): n/a
Opbevaringstilstand: Omgivende
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel |
| Format | Standard |
| Oversigt | 48-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 6 x 8 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Abgene |
| Farve | Neutral |
| Vis mere |