Få mere at vide
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Selvstående
Selvstående rør
Brand:  Axygen™ ST-150-SS
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11334225
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Axygen mikrocentrifugerør har et skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling. Skruelågsrør fås i en række forskellige farver med konisk eller selvstående bund. Sterile muligheder er også tilgængelige.
  • Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
Rør, med hætte, sterile
Alle sterile mikrocentrifugerør med skruelåg er formonteret med ikke-løkkede hætter med O-ringe.
Farvede hætteversioner er også tilgængelige i sterilt format.
Ordreinfo
Kasketter sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Skruelåg
1.5 mL
Polypropylen
500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs.
Nej
Konisk
RNase, DNase, pyrogenfri
Klar
500/Pk.
Ikke steril
Ikke inkluderet
20,000 x g
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Selvstående > Klar; 1,5 ml; Selvstændig; Ingen