Få mere at vide
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Selvstående
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Beskrivelse
Axygen mikrocentrifugerør har et skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling. Skruelågsrør fås i en række forskellige farver med konisk eller selvstående bund. Sterile muligheder er også tilgængelige.
- Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
Rør, med hætte, sterile
Alle sterile mikrocentrifugerør med skruelåg er formonteret med ikke-løkkede hætter med O-ringe.
Farvede hætteversioner er også tilgængelige i sterilt format.
Ordreinfo
Kasketter sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
Kasket stil | Skruelåg |
Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
Farve | Klar |
Materiale | Polypropylen |
nr. pr. pakke | 500/Pk. |
Emballage | 500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs. |
Sterilitet | Ikke steril |
Uddannet | Nej |
Lukketype | Ikke inkluderet |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Skruelågrør uden hætter: Selvstående >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion