Få mere at vide
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Amber
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Bund form:
Aflang konisk
Conical
Konisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Beskrivelse
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse
- Rørvolumener fra 0,5 til 2,0 ml
- Vælg klar eller rav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | 500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Bund form | Konisk |
| Maks. RCF | 20,000 x g |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion