Få mere at vide
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk
Artikelnummer. 12739598 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bund form:
Aflang konisk
Konisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12739598
Brand: Axygen™ ST050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Koniske rør
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse
  • Rørvolumener fra 0,5 til 2,0 ml
  • Vælg klar eller rav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Emballage 500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Ikke inkluderet
Bund form Aflang konisk
Maks. RCF 20,000 x g