Få mere at vide
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Amber
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Bund form:
Aflang konisk
Conical
Konisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Beskrivelse
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse
- Rørvolumener fra 0,5 til 2,0 ml
- Vælg klar eller rav
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
Farve | Klar |
Materiale | Polypropylen |
Emballage | 500 Rør/Pk., 8 Packs/Cs. |
Sterilitet | Ikke steril |
Uddannet | Nej |
Lukketype | Ikke inkluderet |
Bund form | Aflang konisk |
Maks. RCF | 20,000 x g |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Skruelåg Rør uden hætter: Konisk >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion