Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Pro Single Channel Pipettor Artikelnummer.: 16362257
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Axypet™ Pro Single Channel Pipettor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16362257 Shop alle Axygen Scientific produkter
100 til 1000 μL, Blå
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,5 til 10 μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Farve:
Blå
Gul
Rød
Artikelnummer. 16362257
Brand: Axygen™ AP1000P
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro Pipettorer er konstrueret til at give det højeste niveau af komfort, nøjagtighed og præcision.
Axygen™ Axypet™ Pro Pipettorer er udviklet til at give det højeste niveau af ergonomi, nøjagtighed og præcision. Letvægtskonstruktion, kontureret form på håndtaget og 4-cifret tæller var designet til at sikre komfortabel pipettering. Alle pipetter har en jævn stempelbevægelse og ekstremt lave pipeteringskræfter for at reducere belastningen af håndleddet og trætheden (RSI). Farvede trykknapper (inkluderet) kan hjælpe med at definere bruger eller applikation for prøvesikkerhed og lavere risiko for krydskontaminering.
  • Ergonomisk håndtagsdesign for perfekt pasform til både højre og venstre hånd
  • Praktisk enhåndslydstyrkeindstilling med autolåsesystem forhindrer utilsigtet lydstyrkeændring under arbejde
  • 4-cifret tæller for større præcision, perfekt placeret for synlighed til enhver tid
  • Enkeltkanalspipetter er kompatible med meget smalle rør
  • Fuldt autoklaverbar og UV-bestandig for prøvebeskyttelse mod forurening
  • Multi-kanal akslerne trækkes individuelt tilbage for perfekt spidsbelastning og lettere spidsudkast
  • Nem kalibrering i laboratoriet hjælper dig med hurtigt at justere din pipette til forskellige væsketyper
  • Individuelt testet og forsynet med kvalitetscertifikat
Lær mere fra Nordamerika
Lær mere fra Europa, Mellemøsten og Afrika
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Certifications and Seals of Approval
    • Renewable Energy
    • Energy Star Certification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2,5 til± 0,6
Certificeringer/compliance ISO8655
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Greb Type Ergonomi
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet Pro
Type Pipette
Volumen (metrisk) 100 til 1000 μL
Finger stil Ergonomi
Inkluderer Instruktionsmanual, QC-certifikat, In-lab kalibreringsværktøj
Inkrementer 1 μL
Præcision ≤0,6 til≤ 0,2
Mængde 1
garanti 3 måneder
Produkttitel
Axygen™ Axypet™ Pro Single Channel Pipettor >