Få mere at vide
Sartorius Proline™ Plus en-kanals mekanisk pipetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10024704 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 3μ L
0,5 til 10 μL
1 til 10 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
500 til 5000μ L
Inkrementer:
0,002 μL
0,01 μL
0,02 μL
0,1 μL
0,2 μL
1μL
10 μL
20 μL
Nøjagtighed:
1 til 0,6 %
10 til 1,3 %
2 til 0,5 %
2 til 0,6 %
2 til 0,8 %
3 til 0,6 %
3 til 0,9 %
3 til 1 %
5 til 1 %
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Nøjagtighed Farve Pakningsstørrelse
10024704 100 til 1000 μL 1μL 1 til 0,6 % Blå Hver
10748205 0,1 til 3μ L 0,002 μL 10 til 1,3 % Grå Hver
10586265 0,5 til 10 μL 0,01 μL 5 til 1 % Grå Hver
12812433 5 til 50 μL 0,1 μL 3 til 1 % Gul Hver
10175474 2 til 20 μL 0,02 μL 3 til 0,9 % Gul Hver
10034174 10 til 100μL 0,1 μL 2 til 0,8 % Gul Hver
10401245 20 til 200 μL 0,2 μL 2 til 0,6 % Gul Hver
10505315 1 til 10 ml 20 μL 3 til 0,6 % Rød Hver
10309604 500 til 5000μ L 10 μL 2 til 0,5 % Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10024704 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 728070
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Designet til at tilbyde komfort og kvalitet til daglig manuel pipettering. Sartorius Proline™ Plus Single-Channel Mechanical Pipetter kombinerer holdbar konstruktion med brugervenlighed plus det bredeste udvalg af pipetter til forskellige brugere og applikationer. Fås med volumen fra 0,1 μL til 10 ml.
Ideel til både erfarne laboratorieprofessionelle og studerende
  • Det bredeste udvalg af pipetter, inklusive pipetter med fast volumen til når volumener skal være klar for at undgå fejl
  • Optiload-mekanisme tillader spidsbelastning med perfekt spidsforsegling på spidskeglen
  • Safe-Cone-filtre minimerer risikoen for kontaminering
  • Justerbar lydstyrkeindstilling med klikstop
  • Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
  • Holdbar, forstærket struktur med høj kemikalie- og UV-resistens
Brugervenligt og ergonomisk design
  • Lette pipeteringskræfter, behageligt håndtag og fingerstøtte
  • Det er ikke nødvendigt at klemme pipetteren under pipettering
  • Let og let spidsudkast
  • Reducerer risikoen for gentagne stressskader
  • Nem at bruge, gør-det-selv kalibrering
  • Store tal og farvekodning på lydstyrkedisplayet
  • Volumenfarvekodning muliggør korrekt valg af spidsvolumen gennem matchende farvekode
  • Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
  • Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 1 til 0,6 %
Certificeringer/compliance ISO 9001/13485, ISO 14001
Justerbar spidsafstand Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Minimeret risiko for kontaminering med sikre keglefiltre og fuld autoklaverbarhed
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 1
Produktlinje Proline
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 100 til 1000 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Minimeret risiko for kontaminering med sikre keglefiltre og fuld autoklaverbarhed
Inkrementer 1μL
Præcision 0,40 til 0,20
UV overvågning Ja
garanti 2 år