Få mere at vide
Axygen™ 1,5 mL koniske rør med skruelåg
Med kemikaliebestandig O-ring
Brand: Axygen™ SCT-150-C
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tjener en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse.
- Fås som præsteriliseret og usteril
- Ikke-sterile hætterør har umonterede, ikke-løkkede hætter med O-ringe
- Forsteriliserede hætterør har ikke-løkkede hætter fastgjort med O-ringe
- Gevind O-ring design sikrer ensartet lukning, der tillader centrifugering op til 20.000 xg
- Maxymum Recovery™ skruelågsrør fås som specialbestilling
- Kasketter fås i forskellige farver for nem prøveidentifikation
Tekniske data
RNase, DNase, pyrogenfri | |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
O-ring | |
Nej | |
Konisk |
Klar | |
1.5 mL | |
Ikke-loopet | |
Ikke steril | |
Skruelåg | |
20,000 x g |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ 1,5 mL koniske rør med skruelåg > Farve: Klar; Ikke-steril
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion