Få mere at vide
Axygen™ 1,5 ml selvstående rør med skruelåg
Artikelnummer. 11366044 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Lukningsfarve:
Brun
Diverse
Grå
Gul
Hvid
Klar
Lyserød
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11366044
Brand: Axygen™ SCT150SSC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har O-ring fremstillet af materiale, der er modstandsdygtigt over for mange almindeligt anvendte laboratoriekemikalier
Til indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse.
  • Fås som præsteriliseret og usteril
  • Ikke-sterile hætterør har umonterede, ikke-løkkede hætter med O-ringe
  • Præ-steriliserede hætterør har ikke-løkkede hætter fastgjort med O-ringe
  • Gevind O-ring design sikrer ensartet lukning, der tillader centrifugering op til 20.000 xg
  • Maxymum Recovery™ skruelågsrør fås som specialbestilling
  • Kasketter fås i forskellige farver for nem prøveidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Lukningsfarve Klar
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Materiale Polypropylen
Format Ikke-loopet
Inkluderer O-ring
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Skruelåg
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g