Få mere at vide
Bollé Safety AXIS Safety Glasses, Polycarbonate Frame, Polycarbonate Lens
Shop alle Bollé Safety produkter
Linsefarve:
Clear
Contrast
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Upper protection
- Pivoting temples
- Non-slip TIPGRIP temples
- Adjustable non-slip bridge
- Anti-static
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | European standard |
| Linsebelægning | Anti-fog |
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Safety glasses; Axis |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Linse materiale | Polycarbonate |
| Rammemateriale | Polycarbonate |