Få mere at vide
AX-15836, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473608 10 mg 10mg
16472786 25 mg -
16446337 5 mg -
16440066 2 mg 2mg
16410007 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101846
MedChemExpress AX-15836 is a potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
AX-15836 is a potent and selective ERK5 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AX-15836
CAS 2035509-96-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H40N8O5S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (154.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C)C2=CN=C(NC3=CC=C(C(N4CCC(N5CCN(C)CC5)CC4)=O)C=C3OCC)N=C2N(S(=O)(C)=O)C6=CC=CC=C16
Molekylvægt (g/mol) 648.78
Formel vægt 648.78
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease