Få mere at vide
Avoralstat, MedChemExpress
Beskrivelse
Avoralstat (BCX4161), a potent and orally active plasma kallikrein (PKK) inhibitor, is used for hereditary angioedema research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avoralstat |
| CAS | 918407-35-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H27N5O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | BCX4161 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (97.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(C1=NC(C(NCC2CC2)=O)=CC=C1C3=CC(OC)=C(C=C)C=C3C(NC4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.54 |
| Vis mere |