Få mere at vide
AVN-492, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464726
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464726 100 mg -
16440037 50 mg -
16426377 5 mg 5mg
16403648 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464726 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101924
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress AVN-492 is a very specific and highly-selective antagonist with picomolar affinity to 5-HT6R (Ki=91 pM).
AVN-492 is a very specific and highly-selective antagonist with picomolar affinity to 5-HT6R (Ki=91 pM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AVN-492
CAS 1220646-23-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H21N5O2S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (278.20 mM)
SMIL O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=C3N(C(C)=C(N(C)C)C(C)=N3)N=C2NC)=O
Molekylvægt (g/mol) 359.45
Formel vægt 359.45
Procent renhed 99.27%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation