Få mere at vide
IBA Lifesciences Avidin
Artikelnummer. 12893186 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12893186 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 12893186 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 20204050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Avidin kan effektivt blokere biotin og biotinlyerede proteiner.
Avidin er et tetramert biotinbindende protein (KD∼ 1 x 10-14) ekstraheret fra æggehvide. Det forhindrer biotin og biotinylerede proteiner i at binde sig til Strep-Tactin™ eller ™Strep-Tactin XT, hvorimod binding af Twin-Strep-tag™ og Strep-™tag II påvirkes ikke.
Biotin og/eller biotinylerede proteiner kan potentielt reducere bindingskapaciteten af Strep-Tactin™ samt Strep-Tactin ™XT og er til stede i cellelysater og cellekulturmedier, især fra pattedyrs- eller insektceller. Således, hvis Twin-Strep-tag™ og Strep-™tag II fusionsproteiner fra biotinholdige ekstrakter eller medier er beregnet til at blive oprenset via Strep-Tactin™ ™eller Strep-Tactin XT affinitetskromatografi, skal biotin maskeres ved tilsætning af avidin før påføring på harpiksen.
Tekniske data
Mængde 50 mg
Må kun benyttes til forskning.