Få mere at vide
Avasimibe, MedChemExpress
Beskrivelse
Avasimibe (CI-1011
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avasimibe |
| CAS | 166518-60-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H43NO4S |
| Mængde | 200 mg |
| Synonym | CI-1011 PD-148515 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (498.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NS(=O)(OC1=C(C(C)C)C=CC=C1C(C)C)=O)CC2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 501.72 |
| Vis mere |