Få mere at vide
Avagacestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Avagacestat (BMS-708163) is a potent inhibitor of γ-secretase, with IC50s of 0.27 nM and 0.30 nM for Aβ42 and Aβ40 inhibition
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avagacestat |
| CAS | 1146699-66-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H17ClF4N4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | BMS-708163 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.98 mM) |
| SMIL | O=S(N([C@@H](C(N)=O)CCC(F)(F)F)CC1=CC=C(C2=NOC=N2)C=C1F)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.89 |
| Vis mere |