Få mere at vide
AV-412, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473848
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473848 10 mg
16426577 5 mg
16400227 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16473848 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10346
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AV-412
CAS 451493-31-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H44ClFN6O7S2
Mængde 10 mg
Synonym MP412
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (32.89 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(O)=O.C=CC(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2C#CC(N5CCN(C)CC5)(C)C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 851.41
Formel vægt 851.41
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease