Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Eppendorf™ epMotion™ Automatiseret pipetteringssystem
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Eppendorf™ epMotion™ Automatiseret pipetteringssystem fås i ikke-sterile, sterile og sterilfiltrerede spidser. Hver pipettespids gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed, hvilket giver nøjagtig og præcis ydeevne opnået ved overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne er valideret på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til, og de sterile pipettespidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen.
Features:
- Available in nonsterile, sterile and sterile filtered
- Validated on actual workstation for which tip is created
- Low percentage coefficient of variation
- Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf epMotion |
| Produktlinje | Eppendorf epMotion |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |