Få mere at vide
Axygen™ Automatiseringstips til Tecan™ , Zymark™ , Biotek™ og dynamiske enheder
Shop alle Axygen Scientific produkter
Beskrivelse
- Omfattende linje af pipettespidser til automatiserede væskehåndteringssystemer
- Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol
- Samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
- Tips er certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogene
- Fås i en række volumener: 50, 100, 180 og 200 μL
- Kompatibel med følgende:
- Tecan™ Frihed Evo™ , TeMo og Aquarius med MCA96 hoved
- Zymark™ /Caliper RapidPlate™ , SciClone™ og Zephyr™ med HV96 hoved
- Biotek™ Precision™ og Precision XS 8 eller 12 hoved
- Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol og 96-Channel-Low Vol hoved
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Lysegrøn |
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Rene krav | DNase, RNAse fri |
| Til brug med (applikation) | Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Vis mere |