Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Robotpipettespidser
- Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme
Artikelnummer. 10181471
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Sterilitet | Tip stil | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10181471 | 10μ l | Steril | Automatisering | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10338890 | 20μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10013660 | 20μ l | Ikke steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10623482 | 20μ l | Ikke steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 4800 |
| 10461093 | 20μ l | Steril | Automatisering | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10000481 | 20μ l | Ikke steril | Automation | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10697831 | 50μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10020491 | 50μ l | Steril | Automatisering | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10115430 | 50μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10740981 | 50μ l | Ikke steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10633482 | 50μ l | Ikke steril | Ledende | 4800 Tips | Pakke med 4800 |
| 10663242 | 50μ l | Steril | Automatisering | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10673242 | 50μ l | Ikke steril | Automation | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10125430 | 175μ L | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10562162 | 175μ L | Steril | Ledende, Wide Bore | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10141571 | 175μ L | Steril | Automatisering | 960 tips | Pakke med 960 |
| 11510145 | 175μ L | Ikke steril | Ledende | 4800 Tips | Pakke med 4800 |
| 10439970 | 200μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10561972 | 200μ l | Steril | Ledende, Wide Bore | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10648221 | 200μ l | Ikke steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10772563 | 200μ l | Ikke steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10102821 | 200μ l | Ikke steril | Ledende | 4800 Tips | Pakke med 4800 |
| 10060511 | 200μ l | Steril | Automatisering | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10759221 | 200μ l | Ikke steril | Automation | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10658221 | 1.000μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10702953 | 1.000μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 16446939 | 1.000μ l | Ikke steril | Ledende | 4800 Tips | - |
| 10345981 | 1.000μ l | Steril | Automatisering | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10658411 | 1.000μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10231482 | 1.000μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10348980 | 1.000μ l | Ikke steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10572162 | 1.000μ l | Ikke steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10565051 | 1.000μ l | Ikke steril | Ledende | 4800 Tips | Pakke med 4800 |
| 10306031 | 1.000μ l | Ikke steril | Automatisering | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10729601 | 1.000μ l | Ikke steril | Automation | 960 tips | Pakke med 960 |
| 10073620 | 10μ l | Steril | Ledende | 960 tips | Pakke med 960 |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28170" for at få din tilbudspris.
Beschreibung
Drag fordel af Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Væskehåndteringsplatforme. De øger pipetteringsydeevnen gennem den overlegne spidsens rethed og lave % CV af disse pipettespidser.
Få nøjagtighed og præcision med Thermo Scientific™ Sterile automatiseringstips til Tecan™ Liquid Handling Platforms, som gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed. Deres overlegne spidsrethed og en lav variationskoefficient giver nøjagtig og præcis ydeevne.
- Tilgængelig som standard, filtreret og/eller væskeregistrering
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen
- Lot-testet under produktion på den faktiske arbejdsstation, som de er skabt til
- Fuldt ledende, hvilket giver øget pipettering
- Lav procentvis variationskoefficient (%CV)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Gray |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 13485 |
| Rene krav | Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Emballage | Reload Insert, 96 spidser/indsats, 10 indsatser/pakke |
| Mængde | 960 tips |
| Til brug med (udstyr) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Produktlinje | Tecan |
| Egnet til formålet | Steril& PCR-klar |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.