Få mere at vide
AUT1, MedChemExpress
Beskrivelse
AUT1 is a Kv3 potassium channel modulator, with pEC50s of 5.33 and 5.31 for human recombinant Kv3.1b and Kv3.2a, respectively, exhibits 10-fold lower potency at human recombinant Kv3.3 channel (pEC50, 4.5).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AUT1 |
| CAS | 1311136-84-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (732.36 mM) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=C(OC3=CC=C(C)C(OC)=C3)N=C2)C([C@@H](CC)N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.36 |
| Formel vægt | 341.36 |
| Vis mere |