Få mere at vide
Aurintricarboxylsyre
Artikelnummer. 11488426
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488426 100 g 100g
11468426 5 g 5g
11478426 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15905.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4431-00-9 | C22H14O9 | 422,345 g/mol
Aurintricarboxylsyre anvendes som en kraftig inhibitor af cellulære processer, herunder apoptose, der er afhængige af dannelsen af protein-nukleinsyrekomplekser. Det binder til en FGF og reducerer dets angiogene aktivitet. Aurintricarboxylsyre har vist sig at hæmme apoptotisk celledød i forskellige celletyper induceret af en række forskellige faktorer. Det hæmmer protein-nukleinsyre-interaktioner. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringen af MAP-kinaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aurintricarboxylsyre anvendes som en kraftig hæmmer af cellulære processer, herunder apoptose, der er afhængige af dannelsen af protein-nukleinsyrekomplekser. Det binder til en FGF og reducerer dets angiogene aktivitet. Aurintricarboxylsyre har vist sig at hæmme apoptotisk celledød i forskellige celletyper induceret af en række forskellige faktorer. Det hæmmer protein-nukleinsyre-interaktioner. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringen af MAP-kinaser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4431-00-9
Molekylær formel C22H16O9
Molekylvægt (g/mol) 424.36
MDL nummer MFCD00011663
InChI nøgle YETAHXYTPZCNBG-UHFFFAOYNA-N
Synonym aurintricarboxylic acid, aluminon free acid, aluminon, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene di salicylic acid, benzoic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxyphenyl 3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-2-hydroxy, 1,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 3-bis 3-carboxy-4-hydroxyphenyl methylene-6-oxo, 3,3'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 6-hydroxybenzoic acid, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 2-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 2259
ChEBI CHEBI:87397
IUPAC navn 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(C=CC1=O)C(C1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O)C1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aurintricarboxylic acid
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2228904
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 422.35