Få mere at vide
Aurintricarboxylic acid
Artikelnummer. 11468426
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468426 5 g 5g
11478426 25 g 25g
11488426 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15905.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4431-00-9 | C22H14O9 | 422.345 g/mol
Aurintricarboxylsyre anvendes som en kraftig inhibitor af cellulære processer, herunder apoptose, der er afhængige af dannelsen af protein-nukleinsyrekomplekser. Det binder til en FGF og reducerer dets angiogene aktivitet. Aurintricarboxylsyre har vist sig at hæmme apoptotisk celledød i forskellige celletyper induceret af en række forskellige faktorer. Det hæmmer protein-nukleinsyre-interaktioner. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringen af MAP-kinaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aurintricarboxylsyre anvendes som en kraftig hæmmer af cellulære processer, herunder apoptose, der er afhængige af dannelsen af protein-nukleinsyrekomplekser. Det binder til en FGF og reducerer dets angiogene aktivitet. Aurintricarboxylsyre har vist sig at hæmme apoptotisk celledød i forskellige celletyper induceret af en række forskellige faktorer. Det hæmmer protein-nukleinsyre-interaktioner. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringen af MAP-kinaser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4431-00-9
Molekylær formel C22H16O9
Molekylvægt (g/mol) 424.36
MDL nummer MFCD00011663
InChI nøgle YETAHXYTPZCNBG-UHFFFAOYNA-N
Synonym aurintricarboxylic acid, aluminon free acid, aluminon, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene di salicylic acid, benzoic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxyphenyl 3-carboxy-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-2-hydroxy, 1,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid, 3-bis 3-carboxy-4-hydroxyphenyl methylene-6-oxo, 3,3'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 6-hydroxybenzoic acid, 5,5'-3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methylene bis 2-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 2259
ChEBI CHEBI:87397
IUPAC navn 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(C=CC1=O)C(C1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O)C1=CC=C(O)C(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aurintricarboxylic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 2228904
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 422.35
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aurintricarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aurintricarboxylic acid