Få mere at vide
Auramine O Hydrochloride (~75%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solvent Yellow 34 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 303.1502 |