Få mere at vide
Atuveciclib S-Enantiomer, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478137
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478137 5 mg
16435428 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12871C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Atuveciclib S-Enantiomer (BAY-1143572 S-Enantiomer) is a potent and selective CDK9 inhibitor, which inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 16 nM.
Atuveciclib S-Enantiomer (BAY-1143572 S-Enantiomer) is a potent and selective CDK9 inhibitor, which inhibits CDK9/CycT1 with an IC50 of 16 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atuveciclib S-Enantiomer
CAS 250279-81-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18FN5O2S
Mængde 5 mg
Synonym BAY-1143572 S-Enantiomer
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 113 mg/mL (291.67 mM)
SMIL N=[S@@](CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=C(F)C=C3OC)=NC=N2)=CC=C1)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 387.43
Formel vægt 387.43
Procent renhed 99.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease