Få mere at vide
Atropsyre, TRC
Artikelnummer. 30133345
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133345 1 g
17911945 250 mg
17940465 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7938501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-38-6
Molekylær formel C9 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Synonym 2-Phenylpropenoic acid, Atropic acid, Ipratropium Bromide Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, α-methylene-, Atropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylenebenzeneacetic acid, 2-Phenylacrylic acid, 2-Phenylprop-2-enoic acid, 2-Propenoic acid, 2-phenyl-, NSC 20987, α-Phenylacrylic acid
IUPAC navn 2-phenylprop-2-enosyre
SMIL OC(=O)C(=C)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Formel vægt 148.0524