Få mere at vide
Atropsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Atropic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| Formel vægt | 148.0524 |