Få mere at vide
Atovaquone, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17565545
Atovaquone, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565545 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g
Mængde:
250 mg
1 g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17565545
Brand: Thermo Scientific Acros 468760010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 95233-18-4
Molekylær formel C22H19ClO3
Molekylvægt (g/mol) 366.84
MDL nummer 00889188
InChI nøgle BSJMWHQBCZFXBR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3-[4-(4-chlorphenyl)cyclohexyl]-4-hydroxy-1,2-dihydronaphthalen-1,2-dion
SMIL OC1=C(C2CCC(CC2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atovaquone
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Fysisk form Pulver
Farve Gul til mørkegul
Smeltepunkt 221 °C til 225 °C
Opløselighed Soluble in THF; Slightly soluble in acetone; Insoluble in methanol and water
Mængde 1 g
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0462137 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/05/2024 Artikelnummer468762500,468760010
PartinummerA0459620 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2024 Artikelnummer468762500,468760010
PartinummerA0457861 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2023 Artikelnummer468762500,468760010
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Atovaquone, Thermo Scientific™ >