Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atovaquone |
| Emballage | Glasflaske |
| Analysecertifikat | Tilgængelig |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Gul til mørkegul |
| Smeltepunkt | 221 °C til 225 °C |
| Opløselighed | Opløselig i THF; Let opløselig i acetone; Uopløselig i methanol og vand |
| Mængde | 250 mg |