Få mere at vide
Atorvastatin Cyclic Sodium Salt (Isopropyl) Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atorvastatin Cyclic Sodium Salt (Isopropyl) Impurity |
| Analyt- eller komponentnavne | Atorvastatin Cyclic Sodium Salt (Isopropyl) Impurity |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35FN2O7.Na/c1-21(2)33-31(29(40)35-25-11-7-4-8-12-25)30(43-31,22-9-5-3-6-10-22)32(41,23-13-15-24(34)16-14-23)36(33)18-17-27(42-33)19-26(37)20-28(38)39;/h3-16,21,26-27,37,41H,17-20H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39);/q;+1/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 612.2248 |
| Procent renhed | >95% |