CAS RN 1316291-19-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Atorvastatin Cyclic Sodium Salt (Isopropyl) Impurity, TRC
CAS: 1316291-19-6 Molekylær formel: C33 H34 F N2 O7 . Na Molekylvægt (g/mol): 612.62 Synonym: 7-(4-Fluorophenyl)hexahydro-beta,7-dihydroxy-1b-(1-methylethyl)-7a-phenyl-1a-[(phenylamino)carbonyl]-3H-oxireno[3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]oxazine-3-butanoic Acid Sodium Salt (1:1) IUPAC navn: sodium;4-[7-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-7a-phenyl-1a-(phenylcarbamoyl)-1b-propan-2-yl-4,5-dihydro-3H-oxireno[1,2]pyrrolo[4,5-b][1,3]oxazin-3-yl]-3-hydroxybutanoate SMIL: [Na+].CC(C)C12OC(CC(O)CC(=O)[O-])CCN1C(O)(c3ccc(F)cc3)C4(OC24C(=O)Nc5ccccc5)c6ccccc6