Få mere at vide
Beskrivning
- Frame material: blue thermoplastic rubber
- Lens material: clear polycarbonate
- Lense coating: Platinum™ anti-fog / anti-scratch coating
Specifikationer
Specifikationer
| Linsebelægning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Safety goggles |
| Ramme farve | Blue |
| Inkluderer | Sealed |
| Model- | ATOEPSI (Sealed) |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Materiale | Polycarbonate |
| Engangs | Reusable |
| Linse materiale | Polycarbonate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?