Få mere at vide
Bollé Safety Atom Platinum™ Safety Goggles
Shop alle Bollé Safety produkter
Model-:
ATOAPSI (Ventilated)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (Sealed)
ATOFAPSI (Breathable Foam)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Frame material: blue thermoplastic rubber
- Lens material: clear polycarbonate
- Lense coating: Platinum™ anti-fog / anti-scratch coating
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Linsefarve | Clear |
| Produkttype | Safety goggles |
| Ramme farve | Blue |
| Inkluderer | Breathable Foam |
| Model- | ATOFAPSI (Breathable Foam) |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| Materiale | Polycarbonate |
| Engangs | Reusable |
| Linse materiale | Polycarbonate |
| Vis mere |