Få mere at vide
Aticaprant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486247
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486247 5 mg 5mg
16490869 1 mg -
16480496 20 mg -
16443528 10 mg 10mg
16429966 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486247 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101718
MedChemExpress Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.
Aticaprant (CERC-501) is a potent and centrally-penetrant kappa opioid receptor antagonist with a Ki of 0.807 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aticaprant
CAS 1174130-61-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H27FN2O2
Mængde 5 mg
Synonym CERC-501 LY-2456302
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.95 mM)
SMIL O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC(C)=CC(C)=C4)CCC3)C=C2)C(F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 418.5
Formel vægt 418.5
Procent renhed 98.45%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation