Få mere at vide
uvex Athletic Lite monteringshandsker
Handsker er konstrueret af en kombination af polyamid og elastan, med en nitrilgummi mikroskumbelægning for forbedret greb i tørre eller let fugtige applikationer.
Brand: uvex 6002708
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Slank, ergonomisk pasform giver mulighed for præcisionsarbejde med høje niveauer af brugerkomfort
- Finstruktureret mikroskumbelægning med åbne porer forbedrer grebet
- Åndbar, mat belægning reducerer overdreven sved
- Ideel til præcist montagearbejde, vedligeholdelse, inspektion og sortering
- Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100
Tekniske data
OEKO-TEX™ Standard 100 | |
NBR MicroFoam | |
Glat | |
Ja | |
Mekaniske beskyttelseshandsker | |
4132X | |
Unisex | |
Athletic Lite |
Industri | |
Blå, Sort | |
Ambidekstrøs | |
Polyamid, Elastan | |
8 | |
Eftersyn, præcisionsmontagearbejde, reparationsarbejde og sortering | |
Strikke |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Athletic Lite monteringshandsker > 8
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion